10,12-Tricosadiinsäure 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
L10231.03 L10231.06
L10231.03EA 49.7 EUR InStock
L10231.03 L10231.06
10,12-Tricosadiinsäure 96%
10,12-Tricosadiynoic acid
Purity: 96% CAS No.: 66990-30-5 Molecular Formula: CH3(CH2)9C≡CC≡C(CH2)8CO2H Formula Weight: 346.56 Melting Point: 55-59° Beilstein Reference: 1880414
Formel: C₂₃H₃₈O₂
Melting Pt: 55…59 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041683
CAS-Nummer: 66990-30-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge