1,3-Dimethyl-4-piperidon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
011704-25G 011704-5G
FLUO011704-25GEA 97.2 EUR InStock
FLUO011704-25G FLUO011704-5G
1,3-Dimethyl-4-piperidon
1,3-Dimethyl-4-piperidon
Formel: C₇H₁₃NO
MDL Number: MFCD00100893
CAS-Nummer: 4629-80-5
EINECS: 225-046-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge