3,4-(Methylenedioxy)phenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
011004-1G 011004-5G 011004-25G
FLUO011004-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO011004-1G FLUO011004-5G FLUO011004-25G
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronsäure
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronsäure
Formel: C₇H₇BO₄
MDL Number: MFCD01009695
CAS-Nummer: 94839-07-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge