4-Brom-1-(2-(tert-butyldimethylsilyloxy)ethyl)-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HI-1547-5G HI-1547-1G
COBBHI-1547-5GEA 1490 EUR InStock
COBBHI-1547-5G COBBHI-1547-1G
4-Brom-1-(2-(tert-butyldimethylsilyloxy)ethyl)-1H-pyrazol
4-Brom-1-(2-(tert-butyldimethylsilyloxy)ethyl)-1H-pyrazol
Formel: C₁₁H₂₁BrN₂OSi
MDL Number: MFCD12756450
CAS-Nummer: 1187385-84-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge