1-Ethyl-4-iod-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HI-1598-1G HI-1598-5G
COBBHI-1598-1GEA 162 EUR InStock
COBBHI-1598-1G COBBHI-1598-5G
1-Ethyl-4-iod-1H-pyrazol
1-Ethyl-4-iodo-1H-pyrazole
Formel: C₅H₇IN₂
MDL Number: MFCD13195706
CAS-Nummer: 172282-34-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge