5-tert-Butyl-3-iod-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HI-1646-1G HI-1646-250M
COBBHI-1646-1GEA 884 EUR InStock
COBBHI-1646-1G COBBHI-1646-250M
5-tert-Butyl-3-iod-1H-pyrazol
5-tert-Butyl-3-iod-1H-pyrazol
Formel: C₇H₁₁IN₂
MW: 250.08 g/mol
MDL Number: MFCD13195722
CAS-Nummer: 1218791-05-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge