4-Iod-3-methyl-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-8020-5G OT-8020-1G
COBBOT-8020-5GEA 50.8 EUR InStock
COBBOT-8020-5G COBBOT-8020-1G
4-Iod-3-methyl-1H-pyrazol
4-Iodo-3-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₅IN₂
MDL Number: MFCD09908176
CAS-Nummer: 15802-75-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge