2-(Dimethylamino)-5-pyrimidinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-8704-1G BB-8704-5G
COBBBB-8704-1GEA 102 EUR InStock
COBBBB-8704-1G COBBBB-8704-5G
2-(Dimethylamino)-5-pyrimidinboronsäure
2-(Dimethylamino)-5-pyrimidineboronic acid
Formel: C₆H₁₀BN₃O₂
MW: 166.9735 g/mol
MDL Number: MFCD10696933
CAS-Nummer: 756817-82-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge