2-Methoxy-5-pyrimidinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-8374-5G BB-8374-1G BB-8374-25G
COBBBB-8374-5GEA 114 EUR InStock
COBBBB-8374-5G COBBBB-8374-1G COBBBB-8374-25G
2-Methoxy-5-pyrimidinboronsäure
2-Methoxy-5-pyrimidineboronic acid
Formel: C₅H₇BN₂O₃
MW: 153.9317 g/mol
MDL Number: MFCD03094664
CAS-Nummer: 628692-15-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge