2,4-Di-tert-butoxy-5-pyrimidinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-2238-1G BB-2238-5G
COBBBB-2238-1GEA 154 EUR InStock
COBBBB-2238-1G COBBBB-2238-5G
2,4-Di-tert-butoxy-5-pyrimidinboronsäure
2,4-Di-tert-butoxy-5-pyrimidinboronsäure
Formel: C₁₂H₂₁BN₂O₄
MDL Number: MFCD01318980
CAS-Nummer: 109299-79-8
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge