2,4-Dimethoxy-5-pyrimidinboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
011033-1G FL11033.5 011033-5G
FLUO011033-1GEA 67.1 EUR InStock
FLUO011033-1G CHMPFL11033.5 FLUO011033-5G
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidinboronsäure
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidineboronic acid
Formel: C₆H₉BN₂O₄
MDL Number: MFCD01318985
CAS-Nummer: 89641-18-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge