Quecksilber-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Hg in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Specpure®
43756.18EA 116 EUR InStock
43756.18
Quecksilber-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Hg in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Quecksilber-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011035
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge