Natriumacetat-[13C2] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
282014-1G 282014-250MG
SIAL282014-1GEA 569 EUR InStock
SIAL282014-1G SIAL282014-250MG
Natriumacetat-[13C2] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Natriumacetat-[13C2]
Formel: H₃CCOONa
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00037667
CAS-Nummer: 56374-56-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge