4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-8149-1G BB-8149-5G
COBBBB-8149-1GEA 30.8 EUR InStock
COBBBB-8149-1G COBBBB-8149-5G
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronsäure
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronsäure
Formel: C₁₈H₁₆BNO₂
MW: 289.14 g/mol
MDL Number: MFCD06798117
CAS-Nummer: 201802-67-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge