N-Cyclohexyl-4-boronobenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-2429-1G BB-2429-5G
COBBBB-2429-1GEA 303 EUR InStock
COBBBB-2429-1G COBBBB-2429-5G
N-Cyclohexyl-4-boronobenzolsulfonamid
N-Cyclohexyl-4-boronobenzolsulfonamid
Formel: C₁₂H₁₈BNO₄S
MDL Number: MFCD07363754
CAS-Nummer: 871329-66-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge