2-Chlor-3-ethoxy-6-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-5022-5G BB-5022-1G
COBBBB-5022-5GEA 370 EUR InStock
COBBBB-5022-5G COBBBB-5022-1G
2-Chlor-3-ethoxy-6-fluorphenylboronsäure
2-Chlor-3-ethoxy-6-fluorphenylboronsäure
Formel: C₈H₉BClFO₃
MW: 218.4200 g/mol
MDL Number: MFCD09800880
CAS-Nummer: 957120-93-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge