2-Fluor-5-formylphenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
016205-1G 016205-5G
FLUO016205-1GEA 116 EUR InStock
FLUO016205-1G FLUO016205-5G
2-Fluor-5-formylphenylboronsäure
2-Fluor-5-formylphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BFO₃
MDL Number: MFCD03095100
CAS-Nummer: 352534-79-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge