3-Ethoxy-5-formylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-8239-1G BB-8239-250M
COBBBB-8239-1GEA 363 EUR InStock
COBBBB-8239-1G COBBBB-8239-250M
3-Ethoxy-5-formylphenylboronsäure
3-Ethoxy-5-formylphenylboronsäure
Formel: C₉H₁₁BO₄
MW: 193.992 g/mol
MDL Number: MFCD09038413
CAS-Nummer: 1072952-04-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge