4'-(2-Brom-4-fluorphenoxy)acetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
023247-5G 023247-25G
FLUO023247-5GEA 168 EUR InStock
FLUO023247-5G FLUO023247-25G
4'-(2-Brom-4-fluorphenoxy)acetophenon
4'-(2-Brom-4-fluorphenoxy)acetophenon
Formel: C₁₄H₁₀BrFO₂
MDL Number: MFCD06411656
CAS-Nummer: 845866-51-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge