4-Amino-3-chlor-5-methylbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF755. 005509-1G 005509-5G
CHMPCFF755.EA 0 EUR InStock
CHMPCFF755. FLUO005509-1G FLUO005509-5G
4-Amino-3-chlor-5-methylbenzonitril
4-Amino-3-chlor-5-methylbenzonitril
Formel: C₈H₇ClN₂
MW: 166.61 g/mol
MDL Number: MFCD00041476
CAS-Nummer: 158296-69-6
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge