4'-(3,4-Difluorphenoxy)acetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
023246-5G 023246-25G
FLUO023246-5GEA 48.8 EUR InStock
FLUO023246-5G FLUO023246-25G
4'-(3,4-Difluorphenoxy)acetophenon
4'-(3,4-Difluorphenoxy)acetophenon
Formel: C₁₄H₁₀F₂O₂
MDL Number: MFCD06411655
CAS-Nummer: 845866-50-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge