4'-(4-Fluorphenoxy)acetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
023222-25G 023222-5G
FLUO023222-25GEA 518 EUR InStock
FLUO023222-25G FLUO023222-5G
4'-(4-Fluorphenoxy)acetophenon
4'-(4-Fluorphenoxy)acetophenon
Formel: C₁₄H₁₁FO₂
MDL Number: MFCD02246922
CAS-Nummer: 35114-93-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge