4'-(4-Brombenzyloxy)acetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
022112-25G 022112-5G
FLUO022112-25GEA 1070 EUR InStock
FLUO022112-25G FLUO022112-5G
4'-(4-Brombenzyloxy)acetophenon
4'-(4-Brombenzyloxy)acetophenon
Formel: C₁₅H₁₃BrO₂
MW: 305.170 g/mol
MDL Number: MFCD03999373
CAS-Nummer: 694443-80-6
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge