4-Fluor-4'-nitrobenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006298-5G 006298-10G 006298-1G
FLUO006298-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006298-5G FLUO006298-10G FLUO006298-1G
4-Fluor-4'-nitrobenzophenon
4-Fluor-4'-nitrobenzophenon
Formel: C₁₃H₈FNO₃
MW: 245.2059 g/mol
MDL Number: MFCD00053428
CAS-Nummer: 2195-47-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge