4'-(4-Fluorbenzyloxy)acetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008324-1G 008324-5G 008324-25G
FLUO008324-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO008324-1G FLUO008324-5G FLUO008324-25G
4'-(4-Fluorbenzyloxy)acetophenon
4'-(4-Fluorbenzyloxy)acetophenon
Formel: C₁₅H₁₃FO₂
MDL Number: MFCD00173651
CAS-Nummer: 72293-96-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge