5'-Chlor-2'-methoxy-4'-methylacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
019290-5G 019290-25G
FLUO019290-5GEA 200 EUR InStock
FLUO019290-5G FLUO019290-25G
5'-Chlor-2'-methoxy-4'-methylacetophenon
5'-Chlor-2'-methoxy-4'-methylacetophenon
Formel: C₁₀H₁₁ClO₂
MDL Number: MFCD03789140
CAS-Nummer: 28478-40-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge