4-Brom-N-(4-methoxybenzyl)-2-nitroanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AN-1267-1G AN-1267-25G AN-1267-5G
COBBAN-1267-1GEA 98.3 EUR InStock
COBBAN-1267-1G COBBAN-1267-25G COBBAN-1267-5G
4-Brom-N-(4-methoxybenzyl)-2-nitroanilin
4-Brom-N-(4-methoxybenzyl)-2-nitroanilin
Formel: C₁₄H₁₃BrN₂O₃
MDL Number: MFCD09878316
CAS-Nummer: 957062-86-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge