4'-(2-Fluorphenyl)propiophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
003838-1G 003838-5G
FLUO003838-1GEA 125 EUR InStock
FLUO003838-1G FLUO003838-5G
4'-(2-Fluorphenyl)propiophenon
4'-(2-Fluorphenyl)propiophenon
Formel: C₁₅H₁₃FO
MDL Number: MFCD00236612
CAS-Nummer: 37989-92-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge