1,1-Dimethyl-4-phenylpiperaziniumiodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D5891-10G D5891-1G
SIALD5891-10GEA 244 EUR InStock
SIALD5891-10G SIALD5891-1G
1,1-Dimethyl-4-phenylpiperaziniumiodid, Sigma-Aldrich®
1,1-Dimethyl-4-phenylpiperazinium iodide
Formel: C₁₂H₁₉IN₂
MDL Number: MFCD00011976
CAS-Nummer: 54-77-3
EINECS: 200-213-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge