Bismut-vanadiumtetraoxid ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
39220.14 39220.22
39220.14EA 128 EUR InStock
39220.14 39220.22
Bismut-vanadiumtetraoxid ≥99,9% (Metall-Basis)
Bismut-vanadiumtetraoxid
Purity: 99.9% CAS No.: 14059-33-7 Molecular Formula: BiVO4 Formula Weight: 323.00 Physical Form: -200 Mesh Powder Appearance: Red to yellow Solubility: Insoluble in water. Soluble in acids UN No.: 3285 MDL No.: MFCD00064836
Formel: BiO₄V
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064836
CAS-Nummer: 14059-33-7
EINECS: 237-898-0
UN: 3285
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge