5-Brom-2-chlornicotinamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PY-1238-5G PY-1238-1G
COBBPY-1238-5GEA 549 EUR InStock
COBBPY-1238-5G COBBPY-1238-1G
5-Brom-2-chlornicotinamid
5-Brom-2-chlornicotinamid
Formel: C₆H₄BrClN₂O
MDL Number: MFCD13176452
CAS-Nummer: 75291-85-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge