N,N-Diethylnicotinamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D98807-25G D98807-500G
SIALD98807-25GEA 58.9 EUR InStock
SIALD98807-25G SIALD98807-500G
N,N-Diethylnicotinamid, Sigma-Aldrich®
N,N-Diethylnicotinamid
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
MDL Number: MFCD00006386
CAS-Nummer: 59-26-7
EINECS: 200-418-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge