3-Amino-2-(4-fluorphenoxy)pyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF379.2.5 CFF379.10 CFF379.25 017405-2.5G 017405-10G 017405-25G 017405-1G
CHMPCFF379.2.5EA 401 EUR InStock
CHMPCFF379.2.5 CHMPCFF379.10 CHMPCFF379.25 FLUO017405-2.5G FLUO017405-10G FLUO017405-25G FLUO017405-1G
3-Amino-2-(4-fluorphenoxy)pyridin
3-Amino-2-(4-fluorophenoxy)pyridine
Formel: C₁₁H₉FN₂O
MDL Number: MFCD00067803
CAS-Nummer: 175135-64-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge