6-(Trifluormethyl)nicotinonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009367-1G 009367-5G
FLUO009367-1GEA 30.6 EUR InStock
FLUO009367-1G FLUO009367-5G
6-(Trifluormethyl)nicotinonitril
6-(Trifluormethyl)nicotinonitril
Formel: C₇H₃F₃N₂
MDL Number: MFCD03001347
CAS-Nummer: 216431-85-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge