2-Methyl-6-(trifluormethyl)nicotinsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005903-5G 005903-1G
FLUO005903-5GEA 327 EUR InStock
FLUO005903-5G FLUO005903-1G
2-Methyl-6-(trifluormethyl)nicotinsäure
2-Methyl-6-(trifluormethyl)nicotinsäure
Formel: C₈H₆F₃NO₂
MDL Number: MFCD01311987
CAS-Nummer: 261635-93-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge