2-Thiophenboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PN-2339-5G PN-2339-25G PN-2339-1G
COBBPN-2339-5GEA 45.9 EUR InStock
COBBPN-2339-5G COBBPN-2339-25G COBBPN-2339-1G
2-Thiophenboronsäurepinakolester
2-Thiophenboronsäurepinakolester
Formel: C₁₀H₁₅BO₂S
MW: 210.1 g/mol
MDL Number: MFCD05663878
CAS-Nummer: 193978-23-3
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge