Tris(pentafluorphenyl)boran
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010564-5G 010564-1G
FLUO010564-5GEA 0 EUR InStock
FLUO010564-5G FLUO010564-1G
Tris(pentafluorphenyl)boran
Tris(pentafluorphenyl)boran
Formel: C₁₈BF₁₅
MDL Number: MFCD00269813
CAS-Nummer: 1109-15-5
EINECS: 213-504-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge