5-Brom-m-kresol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-1236-5G OT-1236-25G OT-1236-1G
COBBOT-1236-5GEA 157 EUR InStock
COBBOT-1236-5G COBBOT-1236-25G COBBOT-1236-1G
5-Brom-m-kresol
5-Brom-m-kresol
Formel: C₇H₇BrO
MW: 187.0300 g/mol
MDL Number: MFCD09038281
CAS-Nummer: 74204-00-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge