Erucasäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
E3385-1G E3385-5G
SIALE3385-1GEA 226 EUR InStock
SIALE3385-1G SIALE3385-5G
Erucasäure, Sigma-Aldrich®
Erucasäure
Formel: C₂₂H₄₂O₂
MW: 338.58 g/mol
MDL Number: MFCD00063188
CAS-Nummer: 112-86-7
EINECS: 204-011-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge