Tetrabutylphosphoniumhydroxid 40% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
41718.AD 41718.AK 41718.K2
41718.ADEA 69.9 EUR InStock
41718.AD 41718.AK 41718.K2
Tetrabutylphosphoniumhydroxid 40% (w/w) in wässriger Lösung
Tetrabutylphosphonium hydroxide
CAS No.: 14518-69-5 Molecular Formula: C16H37OP Formula Weight: 276.45 Physical Form: Liquid Density: 0.989 Refractive Index: 1.4120 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00068456
Formel: C₁₆H₃₇OP
MW: 276.45 g/mol
Dichte: 0.989
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00068456
CAS-Nummer: 14518-69-5
EINECS: 238-528-0
UN: 3267
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge