4'-Benzyloxy-3'-fluoracetophenon
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
3X-0863.1 3X-0863.10 3X-0863.5 3X-0863.500
BIOT3X-0863.1EA 0 EUR InStock
BIOT3X-0863.1 BIOT3X-0863.10 BIOT3X-0863.5 BIOT3X-0863.500
4'-Benzyloxy-3'-fluoracetophenon
4'-Benzyloxy-3'-fluoracetophenon
Formel: C₁₅H₁₃FO₂
MDL Number: MFCD06659550
CAS-Nummer: 81227-99-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge