2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006397-1G 006397-5G 006397-10G
FLUO006397-1GEA 36.9 EUR InStock
FLUO006397-1G FLUO006397-5G FLUO006397-10G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzophenon
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzophenon
Formel: C₁₄H₈F₄O
MW: 268.21 g/mol
MDL Number: MFCD00061254
CAS-Nummer: 199292-40-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge