4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006401-1G 006401-5G 006401-10G
FLUO006401-1GEA 42.9 EUR InStock
FLUO006401-1G FLUO006401-5G FLUO006401-10G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzophenon
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzophenon
Formel: C₁₄H₈F₄O
MW: 268.21 g/mol
MDL Number: MFCD00061258
CAS-Nummer: 239087-04-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge