4'-Chlor-2'-fluor-5'-methylacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
003855-1G 003855-10G
FLUO003855-1GEA 119 EUR InStock
FLUO003855-1G FLUO003855-10G
4'-Chlor-2'-fluor-5'-methylacetophenon
4'-Chlor-2'-fluor-5'-methylacetophenon
Formel: C₉H₈ClFO
MW: 186.6106 g/mol
MDL Number: MFCD00236601
CAS-Nummer: 177211-26-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge