Kämpferol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
60010-100MG 60010-25MG
SIAL60010-100MGEA 542 EUR InStock
SIAL60010-100MG SIAL60010-25MG
Kämpferol, Sigma-Aldrich®
Kämpferol
Formel: C₁₅H₁₀O₆
MDL Number: MFCD00016938
CAS-Nummer: 520-18-3
EINECS: 208-287-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge