1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropylacrylat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
003254-10G 003254-25G 003254-100G
FLUO003254-10GEA 48.8 EUR InStock
FLUO003254-10G FLUO003254-25G FLUO003254-100G
1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropylacrylat
1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropylacrylat
Formel: C₆H₄F₆O₂
MDL Number: MFCD00040104
CAS-Nummer: 2160-89-6
EINECS: 218-479-1
UN: 3272
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge