1H,1H,3H-Hexafluorbutylacrylat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002399-25G 002399-5G
FLUO002399-25GEA 248 EUR InStock
FLUO002399-25G FLUO002399-5G
1H,1H,3H-Hexafluorbutylacrylat
1H,1H,3H-Hexafluorbutylacrylat
Formel: C₇H₆F₆O₂
MDL Number: MFCD00044091
CAS-Nummer: 54052-90-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge