1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropylmethacrylat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
003255-10G 003255-50G 003255-100G
FLUO003255-10GEA 0 EUR InStock
FLUO003255-10G FLUO003255-50G FLUO003255-100G
1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropylmethacrylat
1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropylmethacrylat
Formel: C₇H₆F₆O₂
MDL Number: MFCD00040105
CAS-Nummer: 3063-94-3
EINECS: 221-309-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge