2,2,3,4,4,4-Hexafluorbutylmethacrylat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002400-5G 002400-25G 002400-100G
FLUO002400-5GEA 101 EUR InStock
FLUO002400-5G FLUO002400-25G FLUO002400-100G
2,2,3,4,4,4-Hexafluorbutylmethacrylat
2,2,3,4,4,4-Hexafluorbutylmethacrylat
Formel: C₈H₈F₆O₂
MDL Number: MFCD00042311
CAS-Nummer: 36405-47-7
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge