2-Brom-4,5,6-trichloranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005376-1G 005376-5G
FLUO005376-1GEA 36.8 EUR InStock
FLUO005376-1G FLUO005376-5G
2-Brom-4,5,6-trichloranilin
2-Brom-4,5,6-trichloranilin
Formel: C₆H₃BrF₃N
MDL Number: MFCD00013388
CAS-Nummer: 122375-82-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge